Läs mer
Sulfaethoxypyridazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sulfaethoxypyridazine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N4O3S/c1-2-19-12-8-7-11(14-15-12)16-20(17,18)10-5-3-9(13)4-6-10/h3-8H,2,13H2,1H3,(H,14,16) |
| Formel vikt | 294.0787 |
| Procent renhet | >95% |