Läs mer
Sulfafurazol, LoGiCal
Produktkod. 30463832
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30463832 10 mg
1 options
Produktkod. 30463832 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0583.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfisoxazole
CAS 127-69-5
Analyt- eller komponentnamn Sulfisoxazole
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C11 H13 N3 O3 S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 3,4-Dimethyl-5-sulfanilamidoisoxazole, 3,4-Dimethyl-5-sulfonamidoisoxazole, 4-Amino-N-(3,4-dimethylisoxazol-5-yl)benzenesulfonamide, 5-(4-Aminophenylsulfonamido)-3,4-dimethylisoxazole, 5-(p-Aminobenzenesulfonamido)-3,4-dimethylisoxazole, 5-(p-Aminobenzenesulphonamido)-3,4-dimethylisoxazole, 5-Sulfanilamido-3,4-dimethylisoxazole, Alphazole, Amidoxal, Chemouag, Dorsulfan Warthausen, Entusul, Gantrisin, Gantrisona, Gantrizin, Gantrosan, Isoxamin, N-(3,4-Dimethylisoxazol-5-yl)-4-aminobenzenesulfonamide, N1-(3,4-Dimethyl-5-isoxazolyl)sulfanilamide, NSC 13120, NSC 33807, NSC 38588, NSC 683536, Neazolin, Neoxazol, Norilgan-S, Pancid, Roxosul tablets, Sosol, Soxisol, Soxomide, Stansin, Sulbio, Sulfadimethylisoxazole, Sulfafurazol, Sulfafurazole, Sulfagan, Sulfaisoxazole, Sulfalar, Sulfasol, Sulfazin, Sulfisoxazol, Sulfisoxazole, Sulfisoxazole dialamine, Sulfoxol, Sulphafurazole, Sulphisoxazole, Sulsoxin, Thiasin, Unisulf, Uritrisin
InChI formel InChI=1S/C11H13N3O3S/c1-7-8(2)13-17-11(7)14-18(15,16)10-5-3-9(12)4-6-10/h3-6,14H,12H2,1-2H3
Lösningstyp Snyggt
LEDER Cc1noc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)c1C
IUPAC-namn 4-amino-N-(3,4-dimetyl-1,2-oxazol-5-yl)bensensulfonamid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 267.3
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 267,0678 g/mol