Läs mer
Sulfaguanidin 1000 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30327109
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30327109 1 ml
1 options
Produktkod. 30327109 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA16990675AL1000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfaguanidine
CAS 57-67-0
Analyt- eller komponentnamn Sulfaguanidine
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C7 H10 N4 O2 S
Koncentration 1000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Sulfadimidine Imp. C (EP), Sulfamethazine USP Related Compound A, Sulfamethazine USP RC A, (4-Aminophenylsulfonyl)guanidine, Sulfaguanidine, Sulfadimidine Imp. C (Pharmeuropa), N1-(Diaminomethylene)sulfanilamide, 1-Sulfanilylguanidine, 1-[(p-Aminophenyl)sulfonyl]guanidine, 4-Amino-N-(aminoiminomethyl)benzenesulfonamide, 4-Aminobenzenesulfonylguanidine, 4-Aminophenylsulfonylguanidine, A 307, Abiguanil, Aterian, Diacta, Emerin (pharmaceutical), Ganidan, Guamide, Guanicil, Guanidan, N-Guanylsulfanilamide, N1-Amidinosulfanilamide, N1-Guanidylsulfanilamide, N1-Guanylsulfanilamide, NSC 14041, Orgaguanidon, RP 2275, Resulfon, Ruocid, Shigatox, Suganyl, Sulfaguanidin, Sulfaguanil, Sulfaguine, Sulfanilguanidine, Sulfanilylguanidine, Sulfentidine, Sulfoguanidine, Sulfoguanil, Sulfoguanyl, Sulfoguenil, Sulgin, Sulphaguanidine, [(p-Aminophenyl)sulfonyl]guanidine, p-Aminobenzenesulfoguanidide, p-Aminobenzenesulfonylguanidine, Sulfamethazine Related Compound A, Sulfadiazine Impurity C, Sulfadimidine Impurity C
InChI formel InChI=1S/C7H10N4O2S/c8-5-1-3-6(4-2-5)14(12,13)11-7(9)10/h1-4H,8H2,(H4,9,10,11)
LEDER NC(=N)NS(=O)(=O)c1ccc(N)cc1
IUPAC-namn 1-(4-aminofenyl)sulfonylguanidin
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 214.24
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 214,0524 g/mol