Läs mer
Sulfaguanidin, Mikromol™
Produktkod. 17960936
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17960936 100 mg
1 options
Produktkod. 17960936 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0883.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Sulfaguanidin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfaguanidine
CAS 57-67-0
Analyt- eller komponentnamn Sulfaguanidine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H10 N4 O2 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Sulfadimidine Imp. C (EP), Sulfamethazine USP Related Compound A, Sulfamethazine USP RC A, (4-Aminophenylsulfonyl)guanidine, Sulfaguanidine, Sulfadimidine Imp. C (Pharmeuropa), N1-(Diaminomethylene)sulfanilamide, 1-Sulfanilylguanidine, 1-[(p-Aminophenyl)sulfonyl]guanidine, 4-Amino-N-(aminoiminomethyl)benzenesulfonamide, 4-Aminobenzenesulfonylguanidine, 4-Aminophenylsulfonylguanidine, A 307, Abiguanil, Aterian, Diacta, Emerin (pharmaceutical), Ganidan, Guamide, Guanicil, Guanidan, N-Guanylsulfanilamide, N1-Amidinosulfanilamide, N1-Guanidylsulfanilamide, N1-Guanylsulfanilamide, NSC 14041, Orgaguanidon, RP 2275, Resulfon, Ruocid, Shigatox, Suganyl, Sulfaguanidin, Sulfaguanil, Sulfaguine, Sulfanilguanidine, Sulfanilylguanidine, Sulfentidine, Sulfoguanidine, Sulfoguanil, Sulfoguanyl, Sulfoguenil, Sulgin, Sulphaguanidine, [(p-Aminophenyl)sulfonyl]guanidine, p-Aminobenzenesulfoguanidide, p-Aminobenzenesulfonylguanidine, Sulfamethazine Related Compound A, Sulfadiazine Impurity C, Sulfadimidine Impurity C
InChI formel InChI=1S/C7H10N4O2S/c8-5-1-3-6(4-2-5)14(12,13)11-7(9)10/h1-4H,8H2,(H4,9,10,11)
LEDER NC(=N)NS(=O)(=O)c1ccc(N)cc1
IUPAC-namn 1-(4-aminofenyl)sulfonylguanidin
Molekylvikt (g/mol) 214.24
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 214,0524 g/mol