Läs mer
Sulfalen 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30324256
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30324256 1 ml
1 options
Produktkod. 30324256 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA16992000AL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfalene
CAS 152-47-6
Analyt- eller komponentnamn Sulfalene
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C11 H12 N4 O3 S
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Benzenesulfonamide, 4-amino-N-(3-methoxypyrazinyl)- (9CI), Sulfanilamide, N1-(3-methoxypyrazinyl)- (8CI), 2-Methoxy-3-sulfanilamidopyrazine, 2-Sulfanilamido-3-methoxypyrazine, 3-Methoxy-2-sulfanilamidopyrazine, 3-Methoxy-2-sulfapyrazine, 3-Methoxypyrazine sulfanilamide, AS 18908, Dalysep, F.I. 5978, Farmitalia 204/122, Kelfizin, Kelfizina, Kelfizine W, Longum, N1-(3-Methoxy-2-pyrazinyl)sulfanilamide, NSC 110433, Policydal, Polycidal, SMP2, Sulfalene, Sulfamethopyrazine, Sulfamethoxypyrazine, Sulfametopyrazine, Sulfapyrazinemethoxine, Sulfapyrazinemethoxyine, Sulfapyrazinemethoxyne, Vetkelfizina
InChI formel InChI=1S/C11H12N4O3S/c1-18-11-10(13-6-7-14-11)15-19(16,17)9-4-2-8(12)3-5-9/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,15)
LEDER COc1nccnc1NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2
IUPAC-namn 4-amino-N-(3-metoxypyrazin-2-yl)bensensulfonamid
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 280.3
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 280,063 g/mol