Läs mer
Sulfalene, MedChemExpress
Produktkod. 16498298
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16498298 10 mg
16474187 50 mg
16458036 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16498298 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYA0130
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Sulfalene (Sulfametopyrazine) is an antimalarial agent. Sulfalene is also a long-acting sulfonamide antibacterial.
Sulfalene (Sulfametopyrazine) is an antimalarial agent. Sulfalene is also a long-acting sulfonamide antibacterial.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfalene
Fysisk form Solid
CAS 152-47-6
Färg White
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C11H12N4O3S
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Sulfametopyrazine AS-18908
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (356.76 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER O=S(C1=CC=C(N)C=C1)(NC2=NC=CN=C2OC)=O
Molekylvikt (g/mol) 280.3
Formel vikt 280.3
Procent renhet 99.9%