Läs mer
Sulfametazin 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30318395
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30318395 1 ml
1 options
Produktkod. 30318395 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA16995100AL100
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfamerazine
CAS 127-79-7
Analyt- eller komponentnamn Sulfamerazine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C11 H12 N4 O2 S
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 4-Amino-N-(4-methyl-2-pyrimidyl)benzenesulfonamide, Sulfamerazine, Sulfadimidine Imp. A (Pharmeuropa), Sulfadimidine Impurity A
InChI formel InChI=1S/C11H12N4O2S/c1-8-6-7-13-11(14-8)15-18(16,17)10-4-2-9(12)3-5-10/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,14,15)
LEDER Cc1ccnc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)n1
IUPAC-namn 4-amino-N-(4-metylpyrimidin-2-yl)bensensulfonamid
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 264.3
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 264,0681 g/mol