Läs mer
Sulfamerazin, 98+%
Produktkod. 11326836
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11326836 25 g 25g
11336836 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11326836 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L04194.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
CAS: 127-79-7 | C11H12N4O2S | 264,303 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 127-79-7
Molekylformel C11H12N4O2S
Molekylvikt (g/mol) 264.303
MDL-nummer MFCD00023212
InChI-nyckel QPPBRPIAZZHUNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym sulfamerazine, sulphamerazine, sulfamethyldiazine, sulfamerazin, cremomerazine, methylsulfazine, sulfameradine, mebacid, metilsulfadiazin, methylpyrimal
PubChem CID 5325
ChEBI CHEBI:102130
IUPAC-namn 4-amino-N-(4-methylpyrimidin-2-yl)benzenesulfonamide
LEDER CC1=NC(=NC=C1)NS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfamerazine
Smältpunkt 234°C to 238°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 249133
Merck Index 14,8913
Formel vikt 264.3
Procent renhet ≥98%
RUO– Endast forskningsanvändning