Läs mer
Sulfametarazin-d4 (bensen-d4), CDN
Produktkod. 30324773
Change view
Kvantitet:
0.005 g
0.01 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30324773 0.005 g
30314086 0.01 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30324773 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND73960.005G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-10-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Upptäck 4000+ högkvalitativa deutererade compounds, som skickas direkt från lager för snabbhet. Vi erbjuder många unika API:er, inklusive aktiva läkemedelsingredienser, nitrosaminer, aminosyror, steroider, gaser, bekämpningsmedel och fettsyror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfamerazine-d4
CAS 1020719-84-9
Molekylformel C11 2H4 H8 N4 O2 S
Kvantitet 0.005 g
Synonym Benzene-2,3,5,6-d4-sulfonamide, 4-amino-N-(4-methyl-2-pyrimidinyl)-, Sulfamerazine D4
InChI formel InChI=1 S/C11H12N4O2S/c1-8-6-7-13-11(14-8)15-18(16,17)10-4-2-9(12)3-5-10/h2-7 H,12H2,1H3,(H,13,14,15)/i2D,3 D,4 D,5 D
LEDER [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c([2 H])c1N)S(=O)(=O)Nc2nccc(C)n2
IUPAC-namn 4-amino-2,3,5,6-tetradeuterio-N-(4-metylpyrimidin-2-yl)bensensulfonamid
Molekylvikt (g/mol) 268.33
Formel vikt 268,0932 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% kemisk renhet