Läs mer
Sulfametarazin-d4, TRC
Produktkod. 30414316
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
30414316 1 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30414316 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS6890021MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfamerazine-d4
CAS 1020719-84-9
Molekylformel C11 2H4 H8 N4 O2 S
Kvantitet 1 mg
Synonym Benzene-2,3,5,6-d4-sulfonamide','4-amino-N-(4-methyl-2-pyrimidinyl)-, Sulfamerazine D4
InChI formel InChI=1S/C11H12N4O2S/c1-8-6-7-13-11(14-8)15-18(16,17)10-4-2-9(12)3-5-10/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,14,15)/i2D,3D,4D,5D
LEDER [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1N)S(=O)(=O)Nc2nccc(C)n2
IUPAC-namn 4-amino-2,3,5,6-tetradeuterio-N-(4-metylpyrimidin-2-yl)bensensulfonamid
Molekylvikt (g/mol) 268.33
Formel vikt 268.0932