Läs mer
Sulfamerezin, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30316319
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30316319 100 mg
1 options
Produktkod. 30316319 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC16995100100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfamerazine
CAS 127-79-7
Analyt- eller komponentnamn Sulfamerazine
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C11 H12 N4 O2 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 4-Amino-N-(4-methyl-2-pyrimidyl)benzenesulfonamide, Sulfamerazine, Sulfadimidine Imp. A (Pharmeuropa), Sulfadimidine Impurity A
InChI formel InChI=1S/C11H12N4O2S/c1-8-6-7-13-11(14-8)15-18(16,17)10-4-2-9(12)3-5-10/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,14,15)
LEDER Cc1ccnc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)n1
IUPAC-namn 4-amino-N-(4-metylpyrimidin-2-yl)bensensulfonamid
Molekylvikt (g/mol) 264.3
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 264,0681 g/mol