Läs mer
Sulfamerazin, LoGiCal
Produktkod. 30462575
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30462575 10 mg
1 options
Produktkod. 30462575 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0581.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfamerazine
CAS 127-79-7
Analyt- eller komponentnamn Sulfamerazine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C11 H12 N4 O2 S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 4-Amino-N-(4-methyl-2-pyrimidyl)benzenesulfonamide, Sulfamerazine, Sulfadimidine Imp. A (Pharmeuropa), Sulfadimidine Impurity A
InChI formel InChI=1S/C11H12N4O2S/c1-8-6-7-13-11(14-8)15-18(16,17)10-4-2-9(12)3-5-10/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,14,15)
Lösningstyp Snyggt
LEDER Cc1ccnc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)n1
IUPAC-namn 4-amino-N-(4-metylpyrimidin-2-yl)bensensulfonamid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 264.3
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 264,0681 g/mol