Läs mer
Sulfamerazine, MedChemExpress
Produktkod. 16470968
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16470968 5 g -
16432209 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16470968 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0512
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
MedChemExpress Sulfamerazine (RP-2632) is a sulfonamide antibacterial.
Sulfamerazine (RP-2632) is a sulfonamide antibacterial.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfamerazine
Fysisk form Solid
CAS 127-79-7
Färg White
Kvantitet 5 g
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C11H12N4O2S
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym RP2632
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (378.36 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER O=S(C1=CC=C(N)C=C1)(NC2=NC=CC(C)=N2)=O
Molekylvikt (g/mol) 264.3
Formel vikt 264.3
Procent renhet 99.68%