Läs mer
Sulfamerazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sulfamerazine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12N4O2S/c1-8-6-7-13-11(14-8)15-18(16,17)10-4-2-9(12)3-5-10/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,14,15) |
| Formel vikt | 264.0681 |
| Procent renhet | >95% |