Läs mer
Sulfamerezin, TRC
Produktkod. 30138087
Change view
Kvantitet:
50 mg
1 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138087 50 g
30135072 1 g
17972965 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138087 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS68900050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 127-79-7
Molekylformel C11 H12 N4 O2 S
Molekylvikt (g/mol) 264.3
Synonym 4-Amino-N-(4-methyl-2-pyrimidyl)benzenesulfonamide, Sulfamerazine, Sulfadimidine Imp. A (Pharmeuropa)
IUPAC-namn 4-amino-N-(4-metylpyrimidin-2-yl)bensensulfonamid
LEDER Cc1ccnc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)n1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfamerazine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C11H12N4O2S/c1-8-6-7-13-11(14-8)15-18(16,17)10-4-2-9(12)3-5-10/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,14,15)
Formel vikt 264.0681
Procent renhet >95%