missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Sulfameter-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sulfameter-d4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12N4O3S/c1-18-9-6-13-11(14-7-9)15-19(16,17)10-4-2-8(12)3-5-10/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,14,15)/i2D,3D,4D,5D |
| Formel vikt | 284.0881 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?