Läs mer
Sulfameter, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30310807
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30310807 100 mg
1 options
Produktkod. 30310807 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC16995150100MG
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfameter
CAS 651-06-9
Analyt- eller komponentnamn Sulfameter
Frakt skick +20°C
Molekylformel C11 H12 N4 O3 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Sulfameter
InChI formel InChI=1S/C11H12N4O3S/c1-18-9-6-13-11(14-7-9)15-19(16,17)10-4-2-8(12)3-5-10/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,14,15)
LEDER COc1cnc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)nc1
IUPAC-namn 4-amino-N-(5-methoxypyrimidin-2-yl)benzenesulfonamide
Molekylvikt (g/mol) 280.3
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 280.063 g/mol