Läs mer
Sulfameter, MedChemExpress
Produktkod. 16448176
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16448176 100 mg -
16422066 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16448176 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0213
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Sulfameter (Sulfametoxydiazine; 5-Methoxysulfadiazine) is an effective long-acting sulfonamide antibiotic with antibacterial activities. Sulfameter can be used for the research of urinary tract infections and lepriasis.
Sulfameter (Sulfametoxydiazine
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfameter
Fysisk form Solid
CAS 651-06-9
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C11H12N4O3S
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Sulfametoxydiazine 5-Methoxysulfadiazine
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (356.76 mM) ∣H2O : 0.67 mg/mL (2.39 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=S(C1=CC=C(N)C=C1)(NC2=NC=C(OC)C=N2)=O
Molekylvikt (g/mol) 280.3
Formel vikt 280.3
Procent renhet 99.89%