Läs mer
Sulfameter, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sulfameter |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12N4O3S/c1-18-9-6-13-11(14-7-9)15-19(16,17)10-4-2-8(12)3-5-10/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,14,15) |
| Formel vikt | 280.063 |