Läs mer
Sulfamethazine-13C6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sulfamethazine phenyl-13C6 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N4O2S/c1-8-7-9(2)15-12(14-8)16-19(17,18)11-5-3-10(13)4-6-11/h3-7H,13H2,1-2H3,(H,14,15,16)/i3+1,4+1,5+1,6+1,10+1,11+1 |
| Formel vikt | 284.1039 |
| Procent renhet | >95% |