Läs mer
Sulfametazin, 99 %
Produktkod. 11489536
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11489536 100 g 100g
11479536 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11489536 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19276.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
CAS: 57-68-1 | C12H14N4O2S | 278,33 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Användningsområden
Sulfametazin är ett antibakteriellt medel. Sulfametazin blockerar syntesen av dihydrofolsyra genom att hämma dihydropteroatsyntas. Sulfametazin är ett antibiotikum som används för att behandla bronkit, prostatit och urinvägsinfektioner. Det används i intime studier av disposition och uttömning. Det används för att utveckla detektionstekniker för kvantifiering i vätskor som komjölk, honung och svinurin. Sulfametazin är ett antimikrobiellt svavelläkemedel som blockerar syntesen av dihydrofolsyra genom att hämma enzymet dihydropteroatsyntas. Sulfametazin är en konkurrerande hämmare av bakteriell paraaminobenzoesyra.
Löslighet
Löslig i DMSO (56 mg/ml vid 25 °C), vatten (<1 mg/ml vid 25 °C) och etanol (<1 mg/ml vid 25 °C).
Anteckningar
Förvara på en sval plats. Håll behållaren tätt stängd på en torr och välventilerad plats. Förvara den borta från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57-68-1
Molekylformel C12H14N4O2S
Molekylvikt (g/mol) 278.33
MDL-nummer MFCD00006066
InChI-nyckel ASWVTGNCAZCNNR-UHFFFAOYSA-N
Synonym sulfamethazine, sulfadimidine, sulfadimethyldiazine, sulfamezathine, sulfadimerazine, sulphamethazine, sulphamezathine, sulfadimezine, sulphadimidine, sulfadimesin
PubChem CID 5327
ChEBI CHEBI:102265
IUPAC-namn 4-amino-N-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)benzenesulfonamide
LEDER CC1=CC(=NC(=N1)NS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)N)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfamethazine
Smältpunkt 198 °C till 201 °C
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Löslig i DMSO (56 mg/ml vid 25 °C), vatten (<1 mg/ml vid 25 °C) och etanol (<1 mg/ml vid 25 °C).
Formel vikt 278.34
Procent renhet 99%
RUO– Endast forskningsanvändning