Läs mer
Sulfametazin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10695082 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10695082 25 g Glasflaska 25g
10104460 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10695082 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 199300250
 Begränsad artikel
I lager
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57-68-1
Molekylformel C12H14N4O2S
Molekylvikt (g/mol) 278.33
MDL-nummer MFCD00006066
InChI-nyckel ASWVTGNCAZCNNR-UHFFFAOYSA-N
Synonym sulfamethazine, sulfadimidine, sulfadimethyldiazine, sulfamezathine, sulfadimerazine, sulphamethazine, sulphamezathine, sulfadimezine, sulphadimidine, sulfadimesin
PubChem CID 5327
ChEBI CHEBI:102265
IUPAC-namn 4-amino-N-(4,6-dimetylpyrimidin-2-yl)bensensulfonamid
LEDER CC1=CC(=NC(=N1)NS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)N)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfamethazine
Namnnotering 99%
Smältpunkt 197,0 °C till 200,0 °C
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Merck Index 15, 9047
Formel vikt 278.32
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.