Läs mer
Sulfamethazine-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sulfadimidine-d4 |
| CAS | 1020719-82-7 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C12 2H4 H10 N4 O2 S |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Benzene-2,3,5,6-d4-sulfonamide','4-amino-N-(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)-, 4-Amino-N-(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)benzene-2,3,5,6-d4-sulfonamide, Sulfamethazine-d4, Sulfadimidine-d4, Sulfadimidine (phenyl-D4) |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N4O2S/c1-8-7-9(2)15-12(14-8)16-19(17,18)11-5-3-10(13)4-6-11/h3-7H,13H2,1-2H3,(H,14,15,16)/i3D,4D,5D,6D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1N)S(=O)(=O)Nc2nc(C)cc(C)n2 |
| IUPAC-namn | 4-amino-2,3,5,6-tetradeuterio-N-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)benzenesulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 282.35 |
| Visa mer |