missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Sulfamethazine Related Compound A, TRC

Produktkod. 30415518
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
2.5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30415518 1 mg
30424421 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30415518 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS6991181MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Sulfaguanidine monohydrate
CAS 6190-55-2
Molekylformel C7 H10 N4 O2 S . H2 O
Kvantitet 1 mg
Synonym Benzenesulfonamide','4-amino-N-(aminoiminomethyl)-','hydrate (1:1), Benzenesulfonamide','4-amino-N-(aminoiminomethyl)-','monohydrate (9CI), Sulfanilamide','N1-amidino-','monohydrate (8CI), N-p-Aminobenzenesulfonylguanidine monohydrate, Sulfaguanidine hydrate, Sulfaguanidine monohydrate, Sulphaguanidine monohydrate, p-Aminobenzenesulfonylguanidine monohydrate
InChI formel InChI=1S/C7H10N4O2S.H2O/c8-5-1-3-6(4-2-5)14(12,13)11-7(9)10;/h1-4H,8H2,(H4,9,10,11);1H2
LEDER O.NC(=N)NS(=O)(=O)c1ccc(N)cc1
IUPAC-namn 1-(4-aminophenyl)sulfonylguanidine;hydrate
Molekylvikt (g/mol) 232.26
Formel vikt 232.063
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.