missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Sulfamethazine Related Compound A, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sulfaguanidine monohydrate |
| CAS | 6190-55-2 |
| Molekylformel | C7 H10 N4 O2 S . H2 O |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | Benzenesulfonamide','4-amino-N-(aminoiminomethyl)-','hydrate (1:1), Benzenesulfonamide','4-amino-N-(aminoiminomethyl)-','monohydrate (9CI), Sulfanilamide','N1-amidino-','monohydrate (8CI), N-p-Aminobenzenesulfonylguanidine monohydrate, Sulfaguanidine hydrate, Sulfaguanidine monohydrate, Sulphaguanidine monohydrate, p-Aminobenzenesulfonylguanidine monohydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10N4O2S.H2O/c8-5-1-3-6(4-2-5)14(12,13)11-7(9)10;/h1-4H,8H2,(H4,9,10,11);1H2 |
| LEDER | O.NC(=N)NS(=O)(=O)c1ccc(N)cc1 |
| IUPAC-namn | 1-(4-aminophenyl)sulfonylguanidine;hydrate |
| Molekylvikt (g/mol) | 232.26 |
| Formel vikt | 232.063 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?