Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Sulfametazinnatriumsalt
Produktkod. 16667032 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16667032 5 g
16677032 25 g
16687032 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod. 16667032 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 465600050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1981-58-4
Molekylvikt (g/mol) 300.31
MDL-nummer MFCD12352107
Synonym Sulfadimidine sodium salt
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfamethazine sodium salt
Typ Sulfamethazine Sodium Salt
Fysisk form Kristallint pulver
Källa Synthetic
Infrarött spektrum Conforms
Förlust vid torkning ≤2 %
Förpackning Glasflaska
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Molekylformel C12 H13 N4 Na O2 S
Frakt skick normala förhållanden
Löslighetsinformation soluble aq. soln.
Formel vikt 300.31
Procent renhet ≥98.0% (HPLC)
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.