Läs mer
Sulfametazin natriumsalt, MP Biomedicals™
Produktkod. 11485121 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11485121 100 g 100g
11495121 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11485121 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215670980
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 1981-58-4
Molekylformel C12H13N4NaO2S
Molekylvikt (g/mol) 300.312
InChI-nyckel NGIVTUVVBWOTNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym sulfamethazine sodium salt, sulfamethazine sodium, sulfadimidine sodium, sodium sulfamethazine, sodium sulfametazine, sodium sulfamethamide, sodium sulfamezathine, bovibol, vesadin, sodium sulfamethiazine
PubChem CID 13456556
IUPAC-namn natrium;(4-aminofenyl)sulfonyl-(4,6-dimetylpyrimidin-2-yl)azanid
LEDER CC1=CC(=NC(=N1)[N-]S(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)N)C.[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfamethazine sodium salt
Kvantitet 100 g
Formel vikt 300.3
Fysisk form Fast