Läs mer
Sulfamethazine Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sulfamethazine sodium salt |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13N4O2S.Na/c1-8-7-9(2)15-12(14-8)16-19(17,18)11-5-3-10(13)4-6-11;/h3-7H,13H2,1-2H3;/q-1;+1 |
| Formel vikt | 300.0657 |