Läs mer
Sulfametazin, TRC
Produktkod. 17982055
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17982055 100 mg
17981845 10 mg
17900815 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17982055 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS699074100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57-68-1
Molekylformel C12 H14 N4 O2 S
Molekylvikt (g/mol) 278.33
Synonym Sulfanilamide, N1-(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)- (8CI), 2-(4-Aminobenzenesulfonamido)-4,6-dimethylpyrimidine, 2-(4-Aminobenzenesulfonylamino)-4,6-dimethylpyrimidine, 2-(p-Aminobenzenesulfonamido)-4,6-dimethylpyrimidine, 2-Sulfanilamido-4,6-dimethylpyrimidine, 4,6-Dimethyl-2-sulfanilamidopyrimidine, 4-Amino-N-(2,6-dimethyl-4-pyrimidinyl)benzenesulfonamide, 4-Amino-N-(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)benzenesulfonamide, 4-Amino-N-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)benzenesulfonamide, A 502, Azolmetazin, BN 2409, Calfspan, Calfspan Tablets, Cremomethazine, Diazil, DiazilSulfadine, Diazyl, Dimezathine, Dimidin R, Kelametazine, Mermeth, N-(4,6-Dimethyl-2-pyrimidyl)sulfanilamide, N1-(4,6-Dimethyl-2-pyrimidinyl)sulfanilamide, N1-(4,6-Dimethyl-2-pyrimidyl)sulfanilamide, NSC 67457, NSC 683529, Neasina, Neazina, Panazin, Pirmazin, S-Dimidine, Spanbolet, SulfaSURE SR Bolus, Sulfadimerazine, Sulfadimesin, Sulfadimesine, Sulfadimethyldiazine, Sulfadimethylpyrimidine, Sulfadimezin, Sulfadimezine, Sulfadimidin, Sulfadimidine, Sulfadine, Sulfamethazine, Sulfamethiazine, Sulfodimesin, Sulfodimezine, Sulka K Boluses, Sulphadimethylpyrimidine, Sulphadimidine, Sulphamethasine, Sulphamethazine, Sulphamezathine, Sulphamidine, Sulphodimezine, Superseptil, Superseptyl, Sustain III, Vertolan, Benzenesulfonamide, 4-amino-N-(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)-
IUPAC-namn 4-amino-N-(4,6-dimetylpyrimidin-2-yl)bensensulfonamid
LEDER Cc1cc(C)nc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)n1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfadimidine
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C12H14N4O2S/c1-8-7-9(2)15-12(14-8)16-19(17,18)11-5-3-10(13)4-6-11/h3-7H,13H2,1-2H3,(H,14,15,16)
Formel vikt 278.0837