Läs mer
Sulfamethizole, MedChemExpress
Produktkod. 16452106
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
500 mg
Förpackningsstorlek:
500mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
16452106 500 mg 500mg
1 options
Produktkod. 16452106 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0333
MedChemExpress Sulfamethizole is a sulfathiazole antibacterial agent.
Sulfamethizole is a sulfathiazole antibacterial agent.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfamethizole
Fysisk form Solid
CAS 144-82-1
Färg White
Kvantitet 500 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C9H10N4O2S2
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (369.92 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER O=S(C1=CC=C(N)C=C1)(NC2=NN=C(C)S2)=O
Molekylvikt (g/mol) 270.33
Formel vikt 270.33
Procent renhet 99.86%