Läs mer
Sulfamethizole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sulfamethizole |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10N4O2S2/c1-6-11-12-9(16-6)13-17(14,15)8-4-2-7(10)3-5-8/h2-5H,10H2,1H3,(H,12,13) |
| Formel vikt | 270.0245 |
| Procent renhet | >95% |