Läs mer
Sulfametoxazol 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30318461
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30318461 1 ml
1 options
Produktkod. 30318461 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA16998100AL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfamethoxazole
CAS 723-46-6
Analyt- eller komponentnamn Sulfamethoxazole
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H11 N3 O3 S
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Sulfamethoxazole, 4-Amino-N-(5-methylisoxazol-3-yl)benzenesulfonamide
InChI formel InChI=1S/C10H11N3O3S/c1-7-6-10(12-16-7)13-17(14,15)9-4-2-8(11)3-5-9/h2-6H,11H2,1H3,(H,12,13)
LEDER Cc1onc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)c1
IUPAC-namn 4-amino-N-(5-metyl-1,2-oxazol-3-yl)bensensulfonamid
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 253.28
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 253,0521 g/mol