Läs mer
Sulfametoxazol, 100 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11445131 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11445131 100 g 100g
11435131 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11445131 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215671180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3020.00 SEK
    2874.34 SEK / 100g
    Save 145.66 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 723-46-6
Molekylformel C10H11N3O3S
Molekylvikt (g/mol) 253.276
InChI-nyckel JLKIGFTWXXRPMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym sulfamethoxazole, sulphamethoxazole, sulfisomezole, gantanol, sulfamethoxazol, metoxal, sulfamethylisoxazole, simsinomin, radonil, sinomin
PubChem CID 5329
ChEBI CHEBI:9332
IUPAC-namn 4-amino-N-(5-metyl-1,2-oxazol-3-yl)bensensulfonamid
LEDER CC1=CC(=NO1)NS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfamethoxazole
Färg Vitt
Kvantitet 100 g
Formel vikt 253.3
Fysisk form Pulver