Läs mer
Sulfametoxazol, 98 %
Produktkod. 15487969
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15487969 100 g Plastflaska 100g
1 options
Produktkod. 15487969 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J66565.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2866.20 SEK
    2237.65 SEK / 100g
    Save 628.55 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
I lager
Sulfametoxazol, CAS # 723-46-6, är ett sulfonamidantibiotikum som hämmar folsyrasyntesen i bakterier och förhindrar celldelning och tillväxt. | CAS: 723-46-6 | C10H11N3O3S | 253,276 g/mol
Ett bredspektrumbakteriostatiskt sulfonamid-antibiotikum
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Allmän beskrivning
  • Sulfametoxazol är ett antibiotikum som består av en isoxazol med 4-aminobensensulfonamido och metylgruppsubstitution vid positionerna 5 respektive 3
  • Sulfametoxazol utför större delen av sin verkan genom hämning av dihydropteroatsyntas, enzymet som ansvarar för syntesen av folsyrans prekursor; hämning av folsyrasyntes förhindrar DNA-replikation och celldelning hos mottagliga bakterier
Tillämpning
  • Sulfamethoxazol kan framkalla en allergisk reaktion och kan vara användbar för immuncellsstudier i laboratoriemiljöer
  • Sulfametoxazol är lämplig för laboratorieforskning om infektion, miljöföroreningar och fysiologin hos mottagliga bakterier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfamethoxazole
CAS 723-46-6
Smältpunkt 168 °C till 172 °C
Kokpunkt 482 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Förpackning Plastflaska
Molekylformel C10H11N3O3S
MDL-nummer MFCD00010546
Kvantitet 100 g
Beilstein 6732984
Känslighet Ljuskänslig
Synonym sulfamethoxazole, sulphamethoxazole, sulfisomezole, gantanol, sulfamethoxazol, metoxal, sulfamethylisoxazole, simsinomin, radonil, sinomin
Löslighetsinformation Löslig i etanol eller aceton. Mycket svagt löslig i vatten
InChI-nyckel JLKIGFTWXXRPMT-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC(=NO1)NS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)N
IUPAC-namn 4-amino-N-(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)benzenesulfonamide
Molekylvikt (g/mol) 253.276
PubChem CID 5329
ChEBI CHEBI:9332
Formel vikt 253.28
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sulphamethoxazole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphamethoxazole
RUO– Endast forskningsanvändning