Läs mer
Sulfametoxazol-d4 (bensen-d4), CDN
Produktkod. 30309671
Change view
Kvantitet:
0.01 g
0.05 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30309671 0.01 g
30309436 0.05 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30309671 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND73980.01G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Upptäck 4000+ högkvalitativa deutererade compounds, som skickas direkt från lager för snabbhet. Vi erbjuder många unika API:er, inklusive aktiva läkemedelsingredienser, nitrosaminer, aminosyror, steroider, gaser, bekämpningsmedel och fettsyror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfamethoxazole-d4
CAS 1020719-86-1
Molekylformel C10 2H4 H7 N3 O3 S
Kvantitet 0.01 g
Synonym Sulfamethoxazole D4 (benzene D4)
InChI formel InChI=1 S/C10H11N3O3S/c1-7-6-10(12-16-7)13-17(14,15)9-4-2-8(11)3-5-9/h2-6 H,11H2,1H3,(H,12,13)/i2D,3 D,4 D,5 D
LEDER [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c([2 H])c1N)S(=O)(=O)Nc2cc(C)on2
IUPAC-namn 4-amino-2,3,5,6-tetradeuterio-N-(5-metyl-1,2-oxazol-3-yl)bensensulfonamid
Molekylvikt (g/mol) 257.3
Formel vikt 257,0772 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% kemisk renhet