Läs mer
Sulfametoxazole-d4, TRC
Produktkod. 30418438
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30418438 5 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30418438 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS6990875MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfamethoxazole-d4
CAS 1020719-86-1
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C10 2H4 H7 N3 O3 S
Kvantitet 5 mg
Synonym Sulfamethoxazole D4 (benzene D4), Benzene-2,3,5,6-d4-sulfonamide','4-amino-N-(5-methyl-3-isoxazolyl)-, 4-Amino-N-(5-methyl-3-isoxazolyl)benzene-2,3,5,6-d4-sulfonamide
InChI formel InChI=1S/C10H11N3O3S/c1-7-6-10(12-16-7)13-17(14,15)9-4-2-8(11)3-5-9/h2-6H,11H2,1H3,(H,12,13)/i2D,3D,4D,5D
LEDER [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1N)S(=O)(=O)Nc2cc(C)on2
IUPAC-namn 4-amino-2,3,5,6-tetradeuterio-N-(5-metyl-1,2-oxazol-3-yl)bensensulfonamid
Molekylvikt (g/mol) 257.3
Formel vikt 257.0772