Läs mer
Sulfamethoxazole EP Impurity B, Mikromol™
Beskrivning
Sulfamethoxazole EP Impurity B
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[((4-Aminophenyl)sulfonyl)amino]-N-(5-methylisoxazol-3-yl)benzenesulfonamide |
| CAS | 135529-16-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-[((4-Aminophenyl)sulfonyl)amino]-N-(5-methylisoxazol-3-yl)benzenesulfonamide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16 H16 N4 O5 S2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 4-[[(4-Aminophenyl)sulphonyl]amino]-N-(5-methylisoxazol-3-yl)benzenesulphonamide, Sulfamethoxazole Imp. B (EP), Sulfamethoxazole USP Related Compound B, Sulfamethoxazole USP RC B, 4-[[(4-Aminophenyl)sulphonyl]amino]-N-(5-methylisoxazol-3-yl)benzenesulphonamide, Sulfamethoxazole Related Compound B, Sulfamethoxazole Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16N4O5S2/c1-11-10-16(18-25-11)20-27(23,24)15-8-4-13(5-9-15)19-26(21,22)14-6-2-12(17)3-7-14/h2-10,19H,17H2,1H3,(H,18,20) |
| LEDER | Cc1onc(NS(=O)(=O)c2ccc(NS(=O)(=O)c3ccc(N)cc3)cc2)c1 |
| IUPAC-namn | 4-amino-N-[4-[(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)sulfamoyl]phenyl]benzenesulfonamide |
| Visa mer |