Läs mer
Sulfametoxazol, LoGiCal
Produktkod. 30460135
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30460135 10 mg
1 options
Produktkod. 30460135 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0227.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfamethoxazole
CAS 723-46-6
Analyt- eller komponentnamn Sulfamethoxazole
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H11 N3 O3 S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Sulfamethoxazole, 4-Amino-N-(5-methylisoxazol-3-yl)benzenesulfonamide
InChI formel InChI=1S/C10H11N3O3S/c1-7-6-10(12-16-7)13-17(14,15)9-4-2-8(11)3-5-9/h2-6H,11H2,1H3,(H,12,13)
Lösningstyp Snyggt
LEDER Cc1onc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)c1
IUPAC-namn 4-amino-N-(5-metyl-1,2-oxazol-3-yl)bensensulfonamid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 253.28
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 253,0521 g/mol