Läs mer
Sulfamethoxazole, MedChemExpress
Beskrivning
Sulfamethoxazole (Ro 4-2130) is a sulfonamide bacteriostatic antibiotic, used for bacterial infections. Sulfonamides is a competitive antagonists of para-aminobenzoic acid (PABA).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sulfamethoxazole |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 723-46-6 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C10H11N3O3S |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | Ro 4-2130 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (394.82 mM) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.39 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |