Läs mer
Sulfametoxazol, Mikromol™
Produktkod. 17970346
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17970346 250 mg
1 options
Produktkod. 17970346 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0227.000250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Sulfametoxazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfamethoxazole
CAS 723-46-6
Analyt- eller komponentnamn Sulfamethoxazole
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H11 N3 O3 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Sulfamethoxazole, 4-Amino-N-(5-methylisoxazol-3-yl)benzenesulfonamide
InChI formel InChI=1S/C10H11N3O3S/c1-7-6-10(12-16-7)13-17(14,15)9-4-2-8(11)3-5-9/h2-6H,11H2,1H3,(H,12,13)
LEDER Cc1onc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)c1
IUPAC-namn 4-amino-N-(5-metyl-1,2-oxazol-3-yl)bensensulfonamid
Molekylvikt (g/mol) 253.28
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 253,0521 g/mol