Läs mer
Sulfamethoxazole N4-beta-D-Glucoside, Mikromol™
Beskrivning
Sulfamethoxazole N4-beta-D-Glucoside
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sulfamethoxazole N4-glucoside |
| CAS | 119691-75-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Sulfamethoxazole N4-glucoside |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16 H21 N3 O8 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Sulfamethoxazole N4-glucoside, 4-(β-D-glucopyranosylamino)-N-(5-methyl-3-isoxazolyl)-benzenesulfonamide |
| InChI formel | InChI=1S/C16H21N3O8S/c1-8-6-12(18-27-8)19-28(24,25)10-4-2-9(3-5-10)17-16-15(23)14(22)13(21)11(7-20)26-16/h2-6,11,13-17,20-23H,7H2,1H3,(H,18,19)/t11-,13-,14+,15-,16-/m1/s1 |
| LEDER | Cc1onc(NS(=O)(=O)c2ccc(N[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)cc2)c1 |
| IUPAC-namn | N-(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)-4-[[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]amino]benzenesulfonamide |
| Visa mer |