Läs mer
Sulfamethoxazole N4-glucoside (alpha/beta mixture), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sulfamethoxazole N4-glucoside |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H21N3O8S/c1-8-6-12(18-27-8)19-28(24,25)10-4-2-9(3-5-10)17-16-15(23)14(22)13(21)11(7-20)26-16/h2-6,11,13-17,20-23H,7H2,1H3,(H,18,19)/t11-,13-,14+,15-,16-/m1/s1 |
| Formel vikt | 415.1049 |
| Procent renhet | >95% |