Läs mer
Sulfametoxazol, TRC
Produktkod. 17974865
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17974865 50 mg
17901315 1 g
17953025 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17974865 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS69908650MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 723-46-6
Molekylformel C10 H11 N3 O3 S
Molekylvikt (g/mol) 253.28
Synonym Sulfamethoxazole, 4-Amino-N-(5-methylisoxazol-3-yl)benzenesulfonamide
IUPAC-namn 4-amino-N-(5-metyl-1,2-oxazol-3-yl)bensensulfonamid
LEDER Cc1onc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfamethoxazole
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C10H11N3O3S/c1-7-6-10(12-16-7)13-17(14,15)9-4-2-8(11)3-5-9/h2-6H,11H2,1H3,(H,12,13)
Formel vikt 253.0521
Procent renhet >95%