Läs mer
Sulfametoxipyridazin, 99,04 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11465131 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11465131 25 g 25g
11455131 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11465131 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215671225
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1215.00 SEK
    1156.74 SEK / 25g
    Save 58.26 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 80-35-3
Molekylformel C11H12N4O3S
Molekylvikt (g/mol) 280.302
InChI-nyckel VLYWMPOKSSWJAL-UHFFFAOYSA-N
Synonym sulfamethoxypyridazine, sulphamethoxypyridazine, sulfapyridazine, sulfalex, longin, midicel, sulfametoxipiridazine, spofadazine, sulfdurazin, 3-sulfa-6-methoxypyridazine
PubChem CID 5330
ChEBI CHEBI:102516
IUPAC-namn 4-amino-N-(6-metoxipyridazin-3-yl)bensensulfonamid
LEDER COC1=NN=C(C=C1)NS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfamethoxypyridazine
Kvantitet 25 g
Formel vikt 280.3
Procent renhet 0.9904
Fysisk form Kristallin