Läs mer
Sulfamethoxypyridazine, MedChemExpress
Produktkod. 16468746
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16468746 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 16468746 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1387
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
MedChemExpress Sulfamethoxypyridazine is a long-acting sulfonamide antibiotic, for treatment of Dermatitis herpetiformis.
Sulfamethoxypyridazine is a long-acting sulfonamide antibiotic, for treatment of Dermatitis herpetiformis.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfamethoxypyridazine
CAS 80-35-3
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C11H12N4O3S
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 42 mg/mL (149.84 mM)
LEDER O=S(C1=CC=C(N)C=C1)(NC2=NN=C(OC)C=C2)=O
Molekylvikt (g/mol) 280.3
Formel vikt 280.3
Procent renhet 98.05%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation