Läs mer
Sulfametoxypyridazin, TRC
Produktkod. 30419366
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30419366 50 mg
1 options
Produktkod. 30419366 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS69914050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfamethoxypyridazine
CAS 80-35-3
Molekylformel C11 H12 N4 O3 S
Kvantitet 50 mg
Synonym Sulfamethoxypyridazine, 4-amino-N-(6-methoxypyridazin-3-yl)benzenesulfonamide, Benzenesulfonamide','4-amino-N- (6-methoxy-3-pyridazinyl) -, Sulfanilamide','N1- (6-methoxy-3-pyridazinyl)-, 3-(4-Aminobenzenesulfonamido)-6-methoxypyridazine, 3-(p-Aminobenzenesulfamido)-6-methoxypyridazine, 3-Methoxy-6-sulfanilamidopyridazine, 3-Sulfanilamido-6-methoxypyridazine, 6-Methoxy-3-pyridazinylsulfanilamide, 6-Methoxy-3-sulfanilamidopyridazine, 6-Sulfanilamido-3-methoxypyridazine, Altezol, CL 13,494, CL 13494, Davosin, Davozil, Depovernil, Kinex, Kynex, LAS, LAS (pharmaceutical), Lederkin, Lederkyn, Lisulfen, Longin, Medicel, Midicel, Midikel, Myasul, N1- (6-Methoxy-3-pyridazinyl) sulfanilamide, Paramid, Paramid Supra, Piridolo, Quinoseptyl, RP 7522, Retamid, Retasulfin, Retasulfine, Retasulphine, SMOP, Slosul, Spofadazine, Sulfalex, Sulfamethoxypyridazine, Sulfapiridazin, Sulfapyridazine, Sulfdurazin, Sulfozona, Sulphamethoxypyridazine, Sultirene
InChI formel InChI=1S/C11H12N4O3S/c1-18-11-7-6-10(13-14-11)15-19(16,17)9-4-2-8(12)3-5-9/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,15)
LEDER COc1ccc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)nn1
IUPAC-namn 4-amino-N-(6-metoxipyridazin-3-yl)bensensulfonamid
Molekylvikt (g/mol) 280.3
Formel vikt 280.063