Läs mer
Sulfamethylphenazole, Mikromol™
Beskrivning
Sulfamethylphenazole
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sulfamethylphenazole |
| CAS | 852-19-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Sulfamethylphenazole |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16 H16 N4 O2 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Sulfamethylphenazole, 4-Amino-N-(3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)benzenesulfonamide, N1-(3-Methyl-1-phenylpyrazol-5-yl)sulfanilamide, 1-Phenyl-3-methyl-5-sulfanilamidopyrazole, 3-(p-Aminobenzosulfoamido)-2-phenyl-5-methylpyrazole, 3-Methyl-1-phenyl-5-sulfanilamidopyrazole, 3-Sulfanilamido-5-methyl-2-phenylpyrazole, 5-(p-Aminobenzenesulfonamido)-1-phenyl-3-methylpyrazole, Ciba 18,605-Ba, N1-(3-Methyl-1-phenylpyrazol-5-yl)sulfanilamide, Sulfapyrazole, Sulfazamet, Vesulong |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16N4O2S/c1-12-11-16(20(18-12)14-5-3-2-4-6-14)19-23(21,22)15-9-7-13(17)8-10-15/h2-11,19H,17H2,1H3 |
| LEDER | Cc1cc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)n(n1)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | 4-amino-N-(5-methyl-2-phenylpyrazol-3-yl)benzenesulfonamide |
| Visa mer |