Läs mer
Sulfametoxydiazine, LoGiCal
Produktkod. 30459091
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30459091 10 mg
1 options
Produktkod. 30459091 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR1942.00
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfameter
CAS 651-06-9
Analyt- eller komponentnamn Sulfameter
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C11 H12 N4 O3 S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Sulfameter
InChI formel InChI=1S/C11H12N4O3S/c1-18-9-6-13-11(14-7-9)15-19(16,17)10-4-2-8(12)3-5-10/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,14,15)
Lösningstyp Neat
LEDER COc1cnc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)nc1
IUPAC-namn 4-amino-N-(5-methoxypyrimidin-2-yl)benzenesulfonamide
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 280.3
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 280.063 g/mol