Läs mer
Sulfametoxydiazine, Mikromol™
Produktkod. 17912206
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17912206 100 mg
1 options
Produktkod. 17912206 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1942.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Sulfametoxydiazine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfameter
CAS 651-06-9
Analyt- eller komponentnamn Sulfameter
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C11 H12 N4 O3 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Sulfameter
InChI formel InChI=1S/C11H12N4O3S/c1-18-9-6-13-11(14-7-9)15-19(16,17)10-4-2-8(12)3-5-10/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,14,15)
LEDER COc1cnc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)nc1
IUPAC-namn 4-amino-N-(5-methoxypyrimidin-2-yl)benzenesulfonamide
Molekylvikt (g/mol) 280.3
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 280.063 g/mol