missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Sulfametrole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sulfametrole |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10N4O3S2/c1-16-9-8(11-17-12-9)13-18(14,15)7-4-2-6(10)3-5-7/h2-5H,10H2,1H3,(H,11,13) |
| Formel vikt | 286.0194 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?